Learn More
2-n-propil-4-metil-6-(1-metilbencimidazol-2-il)-bencimidazol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-n-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-benzimidazole-d3 |
| CAS | 1185154-60-2 |
| Fórmula molecular | C19H17D3N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-n-Propyl-4-methyl-6-(1-methyl-d3-benzimidazol-2-yl)-benzimidazole, 4-Methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazole-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N4/c1-4-7-17-20-15-11-13(10-12(2)18(15)22-17)19-21-14-8-5-6-9-16(14)23(19)3/h5-6,8-11H,4,7H2,1-3H3,(H,20,22)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1c(nc2ccccc12)c3cc(C)c4nc(CCC)[nH]c4c3 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-2-propil-6-[1-(trideuteriometil)benzimidazol-2-il]-1H-benzimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 307.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.1876 |