Learn More
2-n-Propoxipiridina-3-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434560 1 g 1 g
11444560 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434560 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50114.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 885278-12-6 | Molecular Formula: C9H11NO2 | Molecular Weight: 165.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885278-12-6
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD06804561
Clave InChI CBTKKULPWZVYOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-propoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-propoxynicotinaldehyde, 2-n-propoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-n-propoxynicotinaldehyde, acmc-20anoj, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-propoxy, 2-propoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 42553137
Nombre IUPAC 2-propoxipiridina-3-carbaldehído
SMILES CCCOC1=C(C=O)C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Propoxypyridine-3-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%