Learn More
Ácido 2-n-propoxibenzoico, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11450428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450428 1 g 1 g
11460428 5 g 5 g
11470428 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24581.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2100-31-4
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD01075687
Clave InChI OXOWWPXTTOCKKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-n-propoxybenzoic acid, o-propoxybenzoic acid, benzoic acid, 2-propoxy, 2-propoxy benzoic acid, salicylic acid propyl ether, akos bbb/270, rarechem al bo 0876, propyloxybenzoic acid, 2-propoxybenzoic acid, o-propoxy benzoic acid
PubChem CID 539215
Nombre IUPAC ácido 2-propoxibenzoico
SMILES CCCOC1=CC=CC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Propoxybenzoic acid
Punto de fusión 36°C to 40°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3089998
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥98%