Learn More
2-n-Pentiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11464947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464947 5 g 5 g
11474947 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21885.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes. También se utiliza como agente saborizante en alimentación.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4861-58-9
Fórmula molecular C9H14S
Peso molecular (g/mol) 154.271
Número MDL MFCD00041017
Clave InChI NOYVOSGVFSEKPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-n-pentylthiophene, thiophene, 2-pentyl, 2-n-amylthiophene, 1-methylbutylthiophene, unii-l79los1zkm, l79los1zkm, 2-amylthiophene, 2-pentyl thiophene, 2-pentyl-thiophene, acmc-209kdh
PubChem CID 20995
Nombre IUPAC 2-pentiltiofeno
SMILES CCCCCC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Pentylthiophene
Densidad 0.944
Punto de ebullición 198°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.4995
Cantidad 5 g
Beilstein 107941
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.28
Porcentaje de pureza 98%