Learn More
2-n-Pentilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409647 5 g 5 g
11419647 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22125.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2294-76-0 | C10H15N | 149.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2294-76-0
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.237
Número MDL MFCD00051828
Clave InChI HSDXVAOHEOSTFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amylpyridine, pyridine, 2-pentyl, 2-n-pentylpyridine, 2-n-amylpyridine, pyridine, pentyl, unii-9n74l1ud11, 2-amyl pyridine, 2-pentyl pyridine, 2-pentyl-pyridine, acmc-1cmx8
PubChem CID 16800
Nombre IUPAC 2-pentilpiridina
SMILES CCCCCC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Pentylpyridine
Densidad 0.903
Punto de ebullición 203°C to 204°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.489
Cantidad 5 g
Beilstein 2772
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 98%