Learn More
2-n-Pentilpropano-1,3-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424817 5 g 5 g
11414817 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21800.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25462-23-1
Fórmula molecular C8H18O2
Peso molecular (g/mol) 146.23
Número MDL MFCD00801123
Clave InChI RHYUFGNCUXTFTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pentyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-pentyl, 2-n-pentylpropane-1,3-diol, 2-pentylpropane-1,3diol, 2-n-pentylpropane-1,3diol, 2-n-pentylpropan-1,3-diol, 2-n-pentyl-1,3-propanediol, 2-n-pentylpropane-1, 3-diol
PubChem CID 117509
Nombre IUPAC 2-pentilpropano-1,3-diol
SMILES CCCCCC(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Pentylpropane-1,3-diol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza 97%