Learn More
2-n-Pentilfurano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329579 250 g 250 g
11454693 10 g 10 g
11464693 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11607.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3777-69-3 | C9H14O | 138.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3777-69-3
Fórmula molecular C9H14O
Peso molecular (g/mol) 138.21
Número MDL MFCD00036497
Clave InChI YVBAUDVGOFCUSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furan, 2-pentyl, 2-n-pentylfuran, 2-amylfuran, furan, pentyl, pentylfuran, natural, unii-6i0qaj1jzq, 2-pentyl furan, fema no. 3317, 6i0qaj1jzq
PubChem CID 19602
Nombre IUPAC 2-pentilfurano
SMILES CCCCCC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Pentylfuran
Densidad 0.88
Punto de ebullición 167°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Beilstein 107854
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(n-Pentyl)furan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(n-Pentyl)furan