Learn More
2-n-Octiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470274 5 g 5 g
11480274 25 g 25 g
11319569 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470274 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13672.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 880-36-4 | C12H20S | 196.352 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 880-36-4
Fórmula molecular C12H20S
Peso molecular (g/mol) 196.352
Número MDL MFCD00041015
Clave InChI GIFWAJGKWIDXMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-n-octylthiophene, thiophene, 2-octyl, octylthiophene, acmc-209qqw
PubChem CID 70153
Nombre IUPAC 2-octiltiofeno
SMILES CCCCCCCCC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Octylthiophene
Densidad 0.921
Punto de ebullición 127°C to 129°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.492
Cantidad 5 g
Beilstein 114488
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.36
Porcentaje de pureza 98%