Learn More
ácido 2-(N,N-dimetilaminometil)fenilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10251582 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10251582 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10696344 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10251582 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359241000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85107-53-5
Fórmula molecular C9H14BNO2
Peso molecular (g/mol) 179.02
Número MDL MFCD01318999
Clave InChI VUDCTLOJEPCNRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-dimethylamino methyl phenyl boronic acid, 2-n,n-dimethylaminomethyl phenylboronic acid, 2-dimethylamino methyl phenylboronic acid, boronic acid, 2-dimethylamino methyl phenyl, 2-n,n-dimethylaminomethyl benzeneboronic acid, 2-n,n-dimethylaminomethyl phenyl-boronic acid, 2-dimethylamino methyl phenyl boranediol, 2-dimethylamino methyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2734345
Nombre IUPAC ácido [2-[(dimetilamino)metil]fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=CC=C1CN(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(N, N-Dimethylaminomethyl)phenylboronic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(N,N-Dimethylaminomethyl)phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.