Learn More
2-(N,N-dimetilamino)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde |
| CAS | 579-72-6 |
| Fórmula molecular | C9H11NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(N,N-Dimethylamino)-Benzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO/c1-10(2)9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccccc1C=O |
| Peso molecular (g/mol) | 149.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0841 |