Learn More
Bromuro de 2-(N,N-dimetil-N-propargilamonio)-1-bromoetano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(N,N-Dimethyl-N-propargylammonium)-1-bromoethane Bromide |
| CAS | 911678-16-5 |
| Fórmula molecular | C7 H13 Br N . Br |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13BrN.BrH/c1-4-6-9(2,3)7-5-8;/h1H,5-7H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+](C)(CCBr)CC#C |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 2-bromoetil-dimetil-prop-2-inilazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 270.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.9415 |