Learn More
Clorhidrato de 2-[(N,N-dibencilamino)metil]ciclohexanona, TRC
Código de producto. 30353554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353554 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30353554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416960250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(N,N-Dibenzylamino)methyl]cyclohexanone, Hydrochloride
CAS 102596-84-9
Fórmula molecular C21 H25 N O . Cl H
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25NO.ClH/c23-21-14-8-7-13-20(21)17-22(15-18-9-3-1-4-10-18)16-19-11-5-2-6-12-19;/h1-6,9-12,20H,7-8,13-17H2;1H
SMILES Cl.O=C1CCCCC1CN(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
Nombre IUPAC 2-[(dibencilamino)metil]ciclohexan-1-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 343.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.1703