Learn More
2-[N,N-bis(trifluorometilsulfonil)amino]piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328406 5 g 5 g
11318406 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17433.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 145100-50-1 | Molecular Formula: C7H4F6N2O4S2 | Molecular Weight: 358.23 g/mol
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine is a reactive agent used for conversion of lithium enolates of ketones to vinyl triflates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-[N,N-bis(trifluorometilsulfonil)amino]piridina es un agente reactivo utilizado para la conversión de enolatos de litio de cetonas a triflatos de vinilo.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Es sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145100-50-1
Fórmula molecular C7H4F6N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 358.23
Número MDL MFCD00191834
Clave InChI DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n-pyridin-2-yl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethyl sulphonylamino pyridine, n-2-pyridyl triflimide, n-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, pyridin-2-amine, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl, 2-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl-2-pyridylamine
PubChem CID 534172
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-N-piridina-2-il-N-(trifluorometilsulfonilo)metanosulfonamida
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)N(C1=CC=CC=N1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine
Punto de fusión 37°C to 41°C
Punto de ebullición 97°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 5832565
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.24
Porcentaje de pureza 98%