Learn More
2-[N,N-Bis(trifluorometilsulfonil)amino]-5-cloropiridina, TRC
Código de producto. 30331995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331995 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30331995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB58556510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine
CAS 145100-51-2
Fórmula molecular C7H3ClF6N2O4S2
Cantidad 10 g
Sinónimo N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, Comins' Reagent, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-5-chloro-2-pyridinamine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-5-chloro-2-pyridylamine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, N-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, NSC 683533
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3ClF6N2O4S2/c8-4-1-2-5(15-3-4)16(21(17,18)6(9,10)11)22(19,20)7(12,13)14/h1-3H
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccc(Cl)cn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC N-(5-cloropiridin-2-il)-1,1,1-trifluoro-N-(trifluorometilsulfonilo)metanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 392.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.9127