Learn More
2-[N,N-bis(trifluorometilsulfonil)amino]-5-cloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11383836 5 g 5 g
11373836 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16929.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 145100-51-2 | C7H3ClF6N2O4S2 | 392.671 g/mol
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine provides good yields of vinyl triflates from the corresponding ketone enolates or dienolates. It is used in the total synthesis of (-)-porantheridine and the trans decahydroquinoline alkaloid (+)-219A. It is also used as a reactant for Suzuki-Miyaura cross coupling, synthesis of nicotinic acetylcholine receptor-selective ligands, enantioselective desymmetrizing palladium catalyzed carbonylation reactions, synthesis of high affinity niacin receptor GPR109A agonists and in preparation of heteroaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-cloropiridina 2-[N,N-bis(trifluorometilsulfonil)amino]proporciona buenos rendimientos de triflatos de vinilo a partir de los correspondientes enolatos de cetona o dienolatos. Se utiliza en la síntesis total de (–)-poranteridina y el alcaloide trans decahidroquinolina (+)-219A. También se utiliza como reactante para el acoplamiento cruzado Suzuki-Miyaura, síntesis de ligandos selectivos de receptores nicotínicos acetilcolina, reacción de carbonilación catalizada de paladio desimetrizante enantioselectivo, síntesis de agonistas del receptor de niacina de alta afinidad GPR109A y en preparación de heteroaromáticos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte seco. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145100-51-2
Fórmula molecular C7H3ClF6N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 392.671
Número MDL MFCD00191833
Clave InChI TUFGVZMNGTYAQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-n,n-bis trifluoromethylsulphonyl amino-5-chloropyridine, 2-n,n-bis trifluoromethanesulfonyl amino-5-chloropyridine, comins' reagent, n-5-chloro-2-pyridyl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino-5-chloropyridine, comins triflating reagent, n-5-chloro-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-5-chloropyridin-2-yl triflimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide
PubChem CID 388544
Nombre IUPAC N-(5-cloropiridin-2-il)-1,1,1-trifluoro-N-(trifluorometilsulfonilo)metanosulfonamida
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine
Punto de fusión 44°C to 47°C
Cantidad 5 g
Beilstein 5833971
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.68
Porcentaje de pureza 99%