Learn More
Ácido 2-(N-morfolino)etanosulfónico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10000250 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10000250 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 10000250 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/5760/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 145224-94-8
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
pH 3.5 to 4.1
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C6H15NO5S
Número MDL 149409
Cantidad 100 g
Sinónimo mes monohydrate, 2-morpholinoethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate, mes buffer hydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid, monohydrate, 2-4-morpholinyl ethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate buffer, 4-morpholineethanesulfonicacid, hydrate 1:1, mesmonohydrate
Clave InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Nombre IUPAC ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 213.248
PubChem CID 16218417
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.25g/mol
Forma física Sólido en polvo