Learn More
2-[N-metil-N-(piridin-2-il)amino]etanol, Mikromol™
Descripción
2-[N-metil-N-(piridin-2-il)amino]etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol |
| CAS | 122321-04-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H12 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol, Ethanol, 2-(methyl-2-pyridinylamino)-, 2-(Methyl-2-pyridylamino)ethanol, 2-[Methyl(2-pyridinyl)amino]ethanol, 2-[N-Methyl-N-(2-pyridyl)amino]ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2O/c1-10(6-7-11)8-4-2-3-5-9-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCO)c1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | 2-[metil(piridín-2-il)amino]etanol |
| Mostrar más |