Learn More
2-(N-Metil-2-pirrolidinil)cloruro de etilo cloruro de cloruro de Cloruro, TRC
Código de producto. 30473861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473861 1 g 1 g
30469988 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30473861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3207351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56824-22-7
Fórmula molecular C7 H14 Cl N . HCl
Peso molecular (g/mol) 184.1
Sinónimo 2-(2-Chloroethyl)-1-methyl-pyrrolidine Hydrochloride, 1-Methyl-2-(2-chloroethyl)pyrrolidine Hydrochloride, 2-(2-Chloroethyl)-1-methylpyrrolidine Hydrochloride, 2-(2-Chloroethyl)-N-methylpyrrolidine Hydrochloride, N-Methyl-2-(2-chloroethyl)pyrrolidine Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(2-cloroetil)-1-metilpirolidina hidrocloruro
SMILES ClCCC1N(CCC1)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl Chloride Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14ClN.ClH/c1-9-6-2-3-7(9)4-5-8;/h7H,2-6H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.06