Learn More
2-n-Hexiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490503 10 g 10 g
11400513 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490503 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12652.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18794-77-9 | C10H16S | 168.30 g/mol
2-n-Hexylthiophene is used as a important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-n-hexiltiofeno se utiliza como una importante materia prima e intermediario en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos y etanol soluble. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18794-77-9
Fórmula molecular C10H16S
Peso molecular (g/mol) 168.30
Número MDL MFCD00022535
Clave InChI QZVHYFUVMQIGGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2-hexyl, 2-n-hexylthiophene, 2-hexyl-thiophene, hexylthiophene, thiophene, hexyl, 2-hexyl thiophene, 2-? hexylthiophene, 2-hexylthiophene, ksc179k7d
PubChem CID 87793
Nombre IUPAC 2-hexylthiophene
SMILES CCCCCCC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Hexylthiophene
Densidad 0.935
Punto de ebullición 228°C to 230°C
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Índice de refracción 1.496
Cantidad 10 g
Beilstein 110220
Información de solubilidad Soluble in most organic solvents and ethanol Soluble . Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.3
Porcentaje de pureza 98%