Learn More
2-n-Hexiloxibenzaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392816 10 g 10 g
11302826 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08988.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 7162-59-6 | Molecular Formula: C13H18O2 | Molecular Weight: 206.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7162-59-6
Fórmula molecular C13H18O2
Peso molecular (g/mol) 206.29
Número MDL MFCD00014131
Clave InChI IFOIDROUJIGQAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-hexyloxybenzaldehyde, 2-hexyloxy benzaldehyde, 2-n-hexyloxybenzaldehyde, 2-hexyloxybenzaldehyde, hexyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-hexyloxy, benzaldehyde, o-n-hexyloxy-,
PubChem CID 138951
Nombre IUPAC 2-hexiloxibenzaldehído
SMILES CCCCCCOC1=CC=CC=C1C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-n-Hexyloxybenzaldehyde
Punto de ebullición 132°C to 134°C (0.5 mmHg)
Índice de refracción 1.52
Cantidad 10 g
Beilstein 2258613
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza 96%