Learn More
2-n-Hexilfurano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372639 1 g 1 g
11382639 5 g 5 g
11392639 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11372639 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26698.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3777-70-6 | C10H16O | 152.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3777-70-6
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.237
Número MDL MFCD00053134
Clave InChI XBLCAKKYMZVLPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-n-hexylfuran, furan, 2-hexyl, 2-hexyl-furan, acmc-1clja
PubChem CID 77408
Nombre IUPAC 2-hexilfurano
SMILES CCCCCCC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Hexylfuran
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 97%