Learn More
Ácido 2-n-hexildecanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11308695 25 g 25 g
11318695 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308695 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12238.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25354-97-6 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25354-97-6
Fórmula molecular C16H32O2
Peso molecular (g/mol) 256.43
Número MDL MFCD00059651
Clave InChI JMOLZNNXZPAGBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decanoic acid, 2-hexyl, hexyldecanoic acid, c16 guerbet fatty acid, 2-hexyldecansaeure, 7-pentadecanecarboxylic acid, 2-hexyldecansaeure german, 2-hexyl-decanoic acid, 2-n-hexyldecanoic acid, 2-hexyldecanoicacid, isocarb 16
PubChem CID 32912
Nombre IUPAC ácido 2-hexildecanoico
SMILES CCCCCCCCC(CCCCCC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Hexyldecanoic acid
Punto de fusión 10°C
Densidad 0.88
Punto de ebullición 165°C to 168°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 174°C (345°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 25 g
Beilstein 1777217
Índice Merck 14,4709
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.43
Porcentaje de pureza 97%