Learn More
2-(N-Hexadecanoilamino)-4-Hidróxido de nitrofenilfosfocolina, TRC
Código de producto. 30009190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009190 100 mg 100 miligramos
30005256 10 mg 10 miligramos
30008820 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009190 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH293580100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60438-73-5
Fórmula molecular C27 H49 N3 O7 P . H O
Peso molecular (g/mol) 575.68
Nombre IUPAC 2-[[2-(hexadecanoilamino)-4-nitrofenoxi]-hidroxifosforil]oxietil-trimetilaziano; Hidróxido
SMILES [OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1cc(ccc1OP(=O)(O)OCC[N+](C)(C)C)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-(N-Hexadecanoylamino)-4-nitrophenylphosphocholine hydroxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H48N3O7P.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(31)28-25-23-24(29(32)33)19-20-26(25)37-38(34,35)36-22-21-30(2,3)4;/h19-20,23H,5-18,21-22H2,1-4H3,(H-,28,31,34,35);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 575.3336
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.