Learn More
2-n-heptilfurano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-n-Heptylfuran |
| Densidad | 0.863 |
| Punto de ebullición | 96°C to 98°C (30 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 75°C (167°F) |
| Índice de refracción | 1.4525 |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.27 |
| Porcentaje de pureza | 98% |