Learn More
2-(N-Fmoc-4-aminobutilo)-1,3-propanodiol, TRC
Código de producto. 30392105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392105 500 mg
30391009 250 mg
30389775 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30392105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF620000500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147190-31-6
Fórmula molecular C22 H27 N O4
Peso molecular (g/mol) 369.45
Sinónimo (9H-Fluoren-9-yl)methyl (6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl)carbamate
Nombre IUPAC 9H-flúor-9-ilmetil N-[6-hidroxi-5-(hidroximetil)hexil]carbamato
SMILES OCC(CO)CCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(N-Fmoc-4-aminobutyl)-1,3-propanediol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27NO4/c24-13-16(14-25)7-5-6-12-23-22(26)27-15-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-4,8-11,16,21,24-25H,5-7,12-15H2,(H,23,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.194