Learn More
Ácido 2-(N-etilperfluorooctanosulfonamido)acético 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318427 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318427 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13349600AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid
CAS 2991-50-6
Nombres de analitos o componentes 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H8 F17 N O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-EtFOSAA, EtFOSAA, Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]- (7CI,8CI,9CI), N-Ethyl-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycine, 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfoamido)acetic acid, 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid, Et-PFOSA-AcOH, N-Ethyl-N-heptadecylfluorooctane sulfonyl glycine, N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetate, N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (mixed isomers), N-EtFOSAA (mixed isomers)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8F17NO4S/c1-2-30(3-4(31)32)35(33,34)12(28,29)10(23,24)8(19,20)6(15,16)5(13,14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)27/h2-3H2,1H3,(H,31,32)
SMILES CCN(CC(=O)O)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido 2-[etil(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctilsulfonil)amino]acético
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 585.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.9903 g/mol