Learn More
2-(N-Etilanilino)etanol, TRC
Código de producto. 30376771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376771 5 g
30384607 25 g
30379757 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6787655G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-50-2
Fórmula molecular C10H15NO
Peso molecular (g/mol) 165.23
Sinónimo 2-(Ethylphenylamino)ethanol, Ethylanilinoethanol, Ethylphenylethanolamine, Hydroxyethylethylaniline, N-(2-Hydroxyethyl)-N-ethylaniline, Phenylethylethanolamine
Nombre IUPAC 2-(N-etilanilino)etanol
SMILES CCN(CCO)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(N-Ethylanilino)ethanol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-2-11(8-9-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1154