Learn More
2-(N-etil-m-toluidino)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[Ethyl(3-methylphenyl)amino]ethanol |
| CAS | 91-88-3 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Ethanol, 2-[ethyl(3-methylphenyl)amino]-, Ethanol, 2-(N-ethyl-m-toluidino)- (6CI,7CI,8CI), 2-[Ethyl(3-methylphenyl)amino]ethanol, 2-(Ethyl(m-tolyl)amino)ethanol, 2-(N-Ethyl-3-methylanilino)ethanol, 2-(N-Ethyl-m-toluidino)ethanol, 2-[Ethyl(3-methylphenyl)a |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO/c1-3-12(7-8-13)11-6-4-5-10(2)9-11/h4-6,9,13H,3,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CCO)c1cccc(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(N-etil-3-metilanilino)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 179.259 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.131 |