Learn More
2-n-Butiltiofeno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420703 25 g 25 g
11410703 5 g 5 g
11430703 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420703 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12740.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1455-20-5 | C8H12S | 140.244 g/mol
2-n-Butylthiophene is an inhibitor of DMH-induced aberrant crypt formation. It is used as a Glutathione S-transferase inducer. It is used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-n-butiltiofeno es un inhibidor de la formación anómala de criptas inducida por DMH. Se utiliza como inductor de glutatión S-transferasa. Inhibe la oncogénesis in vivo. Se utiliza como intermediario primario y secundario.
Solubilidad
Soluble en acetona y DMSO.
Notas
Temperatura de almacenamiento: 2 - 4 °C. Mantener el contenedor cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1455-20-5
Fórmula molecular C8H12S
Peso molecular (g/mol) 140.244
Número MDL MFCD00022534
Clave InChI MNDZHERKKXUTOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-n-butylthiophene, thiophene, 2-butyl, 2-n-butyl thiophene, ccris 6900, 2-butyl-thiophene, thiophene, butyl, acmc-20c3ak
PubChem CID 73818
Nombre IUPAC 2-Butiltiofeno
SMILES CCCCC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Butylthiophene
Densidad 0.953
Punto de ebullición 181°C to 182°C
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.502
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 107046
Información de solubilidad Soluble in acetone and DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.25
Porcentaje de pureza ≥98%