Learn More
2-n-Butilfurano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411013 10 g 10 g
11421013 50 g 50 g
11431013 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411013 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13376.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4466-24-4 | C8H12O | 124.183 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4466-24-4
Fórmula molecular C8H12O
Peso molecular (g/mol) 124.183
Número MDL MFCD00047071
Clave InChI NWZIYQNUCXUJJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furan, 2-butyl, 2-n-butyl furan, 2-n-butylfuran, unii-81jv9zyk0d, 81jv9zyk0d, 2-butyl furan, 2-butyl-furan, 2-but-1-yl fura, 2-but-1-yl furan, 1-fur-2-yl butane
PubChem CID 20534
Nombre IUPAC 2-butilfurano
SMILES CCCCC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Butylfuran
Densidad 0.886
Punto de ebullición 153°C to 154°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Olor Pleasant
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 107045
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.18
Porcentaje de pureza 98%