Learn More
2-n-Butilbenzo[b]furano, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11352057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352057 5 g 5 g
11362057 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07805.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4265-27-4
Fórmula molecular C12H14O
Peso molecular (g/mol) 174.24
Número MDL MFCD00005851
Clave InChI OVJKFJDEVKABNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butylbenzofuran, benzofuran, 2-butyl, 2-n-butylbenzo b furan, 2-butyl-benzofuran, 2-n-butylbenzofuran, 2-butylbenzo b furan, butylbenzofuran, 2-n-butylbezofuran, butyl-2-benzofuran, 2-n-butylbenzofurane
PubChem CID 77951
Nombre IUPAC 2-butil-1-benzofurano
SMILES CCCCC1=CC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Butylbenzo[b]furan
Densidad 0.987
Punto de ebullición 114°C to 116°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Índice de refracción 1.535
Cantidad 5 g
Beilstein 1365111
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24
Porcentaje de pureza 98%