Learn More
2-(n-butil-d9-amino)-4-cloro-6-ciclopropilamino-1,3,5-triazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(n-Butyl-d9-amino)-4-chloro-6-cyclopropylamino-1,3,5-triaz |
| CAS | 1189997-37-2 |
| Fórmula molecular | C10 2H9 H7 Cl N5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16ClN5/c1-2-3-6-12-9-14-8(11)15-10(16-9)13-7-4-5-7/h7H,2-6H2,1H3,(H2,12,13,14,15,16)/i1D3,2D2,3D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC2CC2)n1 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-2-N-ciclopropil-4-N-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 250.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.1659 |