Learn More
2-n-butil-d7-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-n-Butyl-d7-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| CAS | 1794891-89-6 |
| Fórmula molecular | C11H11D7N2O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Butyl-d7-1,3-diaza-spiro[4.4]non-1-en-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18N2O/c1-2-3-6-9-12-10(14)11(13-9)7-4-5-8-11/h2-8H2,1H3,(H,12,13,14)/i1D3,2D2,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-(2,2,3,3,4,4,4-heptadeuteriobutil)-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 201.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.1859 |