Learn More
2-n-butil-4-[(2-bromoetoxi-d4)-3,5-diyodobenzoil]benzofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-n-Butyl-4-[(2-bromoethoxy-d4)-3,5-diiodobenzoyl]benzofuran |
| CAS | 1216376-62-3 |
| Fórmula molecular | C21H15D4BrI2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [4-(2-Bromoethoxy-d4)-3,5-diiodophenyl](2-butyl-3-benzofuranyl)methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H19BrI2O3/c1-2-3-7-18-19(14-6-4-5-8-17(14)27-18)20(25)13-11-15(23)21(16(24)12-13)26-10-9-22/h4-6,8,11-12H,2-3,7,9-10H2,1H3/i9D2,10D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])Oc1c(I)cc(cc1I)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | [4-(2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioetoxi)-3,5-diyodofenil]-(2-butil-1-benzofuran-3-il)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 657.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 655.8858 |