Learn More
Acetato de 2-n-butoxietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347466 100 mL 100 ml
11357466 500 mL 500 ml
11367466 2500 mL 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11347466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09515.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-07-2 | C8H16O3 | 160.21 g/mol
2-n-Butoxyethyl acetate is used as a solvent for nitrocellulose lacquers, enamels, coating additives, epoxy resins, and varnishes. It is a film coalescing aid for polyvinyl acetate latex. Further, it stimulates the release of prostaglandin E(2), an arachidonic acid metabolite, in human epidermal keratinocytes. In addition to this, it serves as an ingredient in ink removers and spot removers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de 2-n-butoxietilo se utiliza como disolvente para lacas de nitrocelulosa, esmaltes, aditivos de revestimiento, resinas epoxi y barnices. Es una película coalescente que sirve de ayuda al acetato polivinílico de látex. Además, estimula la liberación de prostaglandina E(2), un metabolito de ácido araquidónico, en los queratinocitos epidérmicos humanos. También sirve de ingrediente en productos para eliminar la tinta y en quitamanchas.
Solubilidad
Miscible con hidrocarburos y disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-07-2
Fórmula molecular C8H16O3
Peso molecular (g/mol) 160.21
Número MDL MFCD00009457
Clave InChI NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butoxyethyl acetate, butyl glycol acetate, butylglycol acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-butoxyethanol acetate, butyl cellosolve acetate, ektasolve eb acetate, ethanol, 2-butoxy-, acetate, butylcelosolvacetat, 1-acetoxy-2-butoxyethane
PubChem CID 8160
Nombre IUPAC 2-acetato de butoxietilo
SMILES CCCCOCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Butoxyethyl acetate
Punto de fusión -64°C
Densidad 0.942
Punto de ebullición 191°C to 192°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Olor Fruit-like
Fórmula lineal CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.413
Cantidad 100 mL
Beilstein 1756960
Información de solubilidad Miscible with hydrocarbons and organic solvents. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.21
Porcentaje de pureza 98%