Learn More
2-N-Butoxietanol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10203760 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
25 LT
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10203760 500 mL Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ml
10385070 2.5 L Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 litro
10002783 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10203760 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/4900/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
2-N-butoxietanol, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-76-2
Fórmula molecular C6H14O2
Número MDL 2884
Especificaciones
Punto de fusión -70°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 171°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18g/mol
Presión de vapor 0.8 hPa at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butoxyethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.