Learn More
2-n-butoxietanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409116 2500 mL 2500 ml
11499106 500 mL 500 ml
11419116 10,000 mL 10000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17976.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-76-2 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
Utilizado en la industria para aplicaciones de desengrase y detergente. 2-n-butoxietanol se utiliza en la industria para aplicaciones de desengrase y detergente. Actúa como surfactante en productos domésticos e industriales. Es un componente activo de los fluidos de fracturamientos, estabilizadores de perforación y dispersantes de vertidos de fuel. También se utiliza como disolvente para pinturas, revestimientos de superficies, productos de limpieza y tintas. Además, se emplea como aditivo alimentario, agente antimicrobiano, antiespumante, estabilizador y adhesivo. Además de esto, se utiliza como limpiador de pizarras blancas, jabón líquido, cosmético, solución de limpieza en seco, laca, barniz y pintura de látex.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol etílico, éter etílico, acetona, n-heptano, benceno, aceite mineral, parafina aromática e hidrocarburos halogenados. Ligeramente miscible con tetracloruro de carbono.
Notas
Excelente equilibrio hidrófilo-lipofílico (HLB). Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, metales, aluminio y alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-76-2
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.18
Número MDL MFCD00002884
Clave InChI POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
PubChem CID 8133
ChEBI CHEBI:63921
Nombre IUPAC 2-butoxietanol
SMILES CCCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Butoxyethanol
Punto de fusión -79°C
Densidad 0.902
Punto de ebullición 171°C to 173°C
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Olor Mild
Fórmula lineal CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.419
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2810
Beilstein 1732511
Índice Merck 14,1559
Información de solubilidad Miscible with water,ethyl alcohol,ethyl ether,acetone,n-heptane benzene,mineral oil,aromatic paraffin and halogenated hydrocarbons. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido