Learn More
Ácido 2-(n-Butoxicarbonilpiperidin)-5-metil-1,3-tiazol-4-il)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10492803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10492803 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10533403 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10492803 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07259CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 845885-88-3
Fórmula molecular C16H24N2O4S
Peso molecular (g/mol) 340.438
Clave InChI IHHZQULPYDMAOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methylthiazol-4-yl acetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methylthiazol-4-yl aceticacid, 2-5-methyl-2-n-tert-butoxycarbonylpiperidine-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-5-methyl-2-piperidine-n-boc protected-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methyl-1,3-t, 2-2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methylthiazol-4-y, 2-1-butoxycarbonylpiperidine-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid
PubChem CID 2794810
Nombre IUPAC ácido 2-[5-metil-2-[1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidin-4-il]-1,3-tiazol-4-il]acético
SMILES CC1=C(N=C(S1)C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material {2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-5-methyl-1, 3-thiazol-4-yl}acetic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.44
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.