Learn More
2-(N-Boc-metilamino)-5-yodo-3-metilpiridina, 95 %
Código de producto. 15447685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447685 250 mg 250 miligramos
11307209 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447685 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27397.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 942206-08-8
Fórmula molecular C12H17IN2O2
Peso molecular (g/mol) 348.184
Número MDL MFCD09037457
Clave InChI HWHYESISLPNYCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-n-boc-methylamino-5-iodo-3-methylpyridine, tert-butyl n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl-n-methylcarbamate, 2-tert-butyloxycarbonyl-methylamino-5-iodo-3-methylpyridine, 2-boc-methylamino-5-iodo-3-methylpyridine, tert-butyl n-methyl-n-5-iodo-3-methyl-2-pyridyl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl carbamate
PubChem CID 42553030
Nombre IUPAC N-(5-yodo-3-metilpiridin-2-il)-N-metilcarbamato terbutílico
SMILES CC1=CC(=CN=C1N(C)C(=O)OC(C)(C)C)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(N-Boc-methylamino)-5-iodo-3-methylpyridine
Punto de fusión 97°C to 100°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.18
Porcentaje de pureza 95%