Learn More
Ácido 2-N-BOC-amino-3-(4-tetrahidropiranil)propiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10672803 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10672803 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10672803 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360485000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-N-BOC-Amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionic acid
Nombre de nota 95%
CAS 182287-51-0
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H23NO5
Número MDL MFCD02683139
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-n-boc-amino-3-4-tetrahydropyranyl propionic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tetrahydro-2h-pyran-4-yl propanoic acid, 2-boc-3-tetrahydropyran-4-yl-dl-alanine, n-tert-butoxycarbonyl-3-oxan-4-ylalanine, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-tetrahydro-pyran-4-yl-propionic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino-3-oxan-4-yl propanoic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-oxan-4-yl propanoic acid, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-oxan-4-yl propanoic acid, alpha-boc-amino tetrahydropyran-4-propanoic acid
Clave InChI NKYZORHKIYSSEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1CCOCC1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-(oxan-4-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 273.33
PubChem CID 2734406
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.33
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-N-BOC-Amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.