Learn More
2-(N-bencil-N-metil)aminoetanol-1,1,2,2-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl-N-methylethanolamine ethyl-1,1,2,2-d4 |
| CAS | 1219803-10-7 |
| Fórmula molecular | C10 2H4 H11 N O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-[methyl(phenylmethyl)amino]-, 2-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethan-1,1,2,2-d4-ol, N-Benzyl-N-methylethanolamine-1,1,2,2-d4, N-Benzyl-N-methylethanolamine-D4 (ethyl-1,1,2,2,-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12 H,7-9H2,1H3/i7D2,8D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])N(C)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[bencil(metil)amino]-1,1,2,2-tetradeuterioetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 169.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.1405 g/mol |
| Mostrar más |