Learn More
2-[N-Bencil-(2-hidroxietil)amino]-N-metil-N-(fenilmetil)-acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[N-Benzyl-(2-hydroxyethyl)amino]-N-methyl-N-(phenylmethyl)-acetamide |
| CAS | 1797817-65-2 |
| Fórmula molecular | C19H24N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-Benzyl-N-methyl-2-[N-benzyl-(2-hydroxyethyl)amino]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2O2/c1-20(14-17-8-4-2-5-9-17)19(23)16-21(12-13-22)15-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,22H,12-16H2,1H3 |
| SMILES | CN(Cc1ccccc1)C(=O)CN(CCO)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-bencil-2-[bencil(2-hidroxietil)amino]-N-metilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 312.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.1838 |