Learn More
2-[N-(9-Fluorenilmetoxicarbonil)-N-decilamino]etanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-N-decylamino]ethanal |
| CAS | 239088-22-3 |
| Fórmula molecular | C27H35NO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-Decyl-N-(2-oxoethyl)-9H-fluoren-9-ylmethyl Ester, Decyl(2-oxoethyl)-carbamic Acid 9H-Fluoren-9-ylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H35NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-18-28(19-20-29)27(30)31-21-26-24-16-11-9-14-22(24)23-15-10-12-17-25(23)26/h9-12,14-17,20,26H,2-8,13,18-19,21H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCN(CC=O)C(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | N-decil-N-(2-oxoetil)carbamato de 9H-fluoren-9-ilmetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 421.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 421.2617 |