Learn More
2-(Morfolinothio)benzotiazol, TRC
Código de producto. 30482577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482577 2.5 g 2.50 g
30471582 250 mg 250 miligramos
30465194 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7327832.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-77-2
Fórmula molecular C11H12N2OS2
Peso molecular (g/mol) 252.35
Sinónimo Benzothiazole, 2-(4-morpholinylthio)- (ACI), 2-(4-Morpholinylthio)benzothiazole (ACI), Benzothiazole, 2-(morpholinothio)- (6CI, 7CI, 8CI), Morpholine, 4-(2-benzothiazolylthio)- (9CI), 2-(4-Morpholinothio)benzothiazole, 2-(4-Morpholinylmercapto)benzothiazole, 2-(Morpholin-4-ylsulfanyl)-1,3-benzothiazole, 2-(Morpholinothio)benzothiazole, 2-Benzothiazolesulfenemorpholide, 2-Benzothiazolesulfenic acid morpholide, 2-Benzothiazolyl N-morpholino sulfide, 2-Benzothiazolylsulfenylmorpholine, 4-(2-Benzothiazolylthio)morpholine, Accel NS, Accelerator NS, Amax, Cure-rite OBTS, Delac MOR, MBS, MBS 80, Meramid M, N,N-(Oxydiethylene)benzothiazole-2-sulfenamide, N-(Oxidiethylene)-2-benzothiazolyl sulfenamide, N-Morpholino-2-benzothiazolylsulfenamide, N-Oxydiethyl-2-benzothiazolesulfenamide, N-Oxydiethylene-2-benzothiazolylsulfenamide, NOBS, NOBS Special, Nocceler MSA, Nocceler MSA-G, NS, NSC 70078, OBTS, Pilcure MOR, Rhenogran MBS 80, SA-M, Sanceler NOB, Santocure MBS, Santocure MOR, Soxinol NBS, Sulfenamide M, Sulfenax MOR, Vulcafor BSM, Vulcafor MBS, Vulkacit MOZ, Vulkacit MOZ/LG
Nombre IUPAC 4-(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)morfolina
SMILES C1CN(CCO1)Sc2nc3ccccc3s2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Morpholinothio)benzothiazole
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2OS2/c1-2-4-10-9(3-1)12-11(15-10)16-13-5-7-14-8-6-13/h1-4H,5-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0391