Learn More
[2-(Morfolinosulfonil)fenil]metanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10622675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10622675 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10622675 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69609DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-(Morpholinosulfonyl)phenyl]methanol
CAS 937796-15-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H15NO4S
Número MDL MFCD09817562
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-morpholinosulfonyl phenyl methanol, 2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanol, 2-4-morpholinylsulfonyl phenyl methanol, 2-morpholinosulfonyl phenyl methanol,97+%, 4-2-hydroxymethyl phenyl sulfonyl morpholine
Clave InChI BOQHDNNWBAICEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1
Nombre IUPAC (2-morfolin-4-ilsulfonilfenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 257.30
PubChem CID 24229772
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.31
Porcentaje de pureza 97%