Learn More
Clorhidrato de 2-(morfolinosulfonil)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10657864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10657864 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10235994 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10657864 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69663CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 918812-18-7
Fórmula molecular C11H17ClN2O3S
Peso molecular (g/mol) 292.778
Número MDL MFCD09284586
Clave InChI RMMDNVBLYNZQFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinosulfonyl benzylamine hydrochloride, 1-2-morpholin-4-ylsulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 1-2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 2-morpholinosulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 2-morpholinosulfonyl phenyl methanamine hydrochloride salt, 1-2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16320333
Nombre IUPAC (2-morfolin-4-ilsulfonilfenil)metanamina;clorhidrato
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Morpholinosulfonyl)benzylamine hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.79
Porcentaje de pureza 97%