Learn More
ácido 2-(morfolinosulfonil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10777865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10777865 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10152984 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10777865 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69601DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 87223-34-5
Fórmula molecular C11H13NO5S
Peso molecular (g/mol) 271.287
Número MDL MFCD09813541
Clave InChI YTQKWJNSSYODEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinosulfonyl benzoic acid, 2-morpholine-4-sulfonyl benzoic acid, 2-morpholin-4-ylsulfonyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinylsulfonyl, 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzoic acid
PubChem CID 13140207
Nombre IUPAC ácido 2-morfolin-4-ilsulfonilbenzoico
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Morpholinosulfonyl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.29
Porcentaje de pureza 97%