Learn More
2-(Morfolinosulfonil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10682285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10682285 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10275314 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10682285 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69604CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 862500-24-1
Fórmula molecular C11H13NO4S
Peso molecular (g/mol) 255.288
Número MDL MFCD09817561
Clave InChI GSDGTTZDQFKUBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinosulfonyl benzaldehyde, 2-morpholine-4-sulfonyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylsulfonyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-4-morpholinylsulfonyl
PubChem CID 24229770
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-ilsulfonilbenzaldehído
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Morpholinosulfonyl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.29
Porcentaje de pureza 97%