Learn More
Ácido 2-morfolinopirimidina-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10490934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10490934 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10162834 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10490934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69501CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 253315-05-8
Fórmula molecular C9H11N3O3
Peso molecular (g/mol) 209.205
Número MDL MFCD06589849
Clave InChI WMPUFHIOPXMZFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinopyrimidine-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 3160979
Nombre IUPAC ácido 2-morfolin-4-ilpirimidina-5-carboxílico
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholinopyrimidine-5-carboxylic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza 95%