Learn More
(2-Morfolinofenil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10563032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10563032 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10059361 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10563032 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24309CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 465514-33-4
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD03086181
Clave InChI MYGVYNRBQSAMIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 2-morpholinophenyl methanol, 2-morpholin-4-yl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinophenylmethanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 2776562
SMILES OCC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Morpholinophenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC (2-morfolin-4-ilfenil)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza 97%